(Triisopropilsilil)acetileno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
368740050 368740250
ACRO368740050EA 126 EUR
ACRO368740050 ACRO368740250
(Triisopropilsilil)acetileno 97%
(Triisopropilsilil)acetileno
Formula: C₁₁H₂₂Si
Pto. Ebullición: 50…52 °C (6 mmHg)
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075452
Núm. CAS: 89343-06-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4535 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %