Alcohol (±)-β-aminofenetilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
374280010 374280050
ACRO374280010EA 35.3 EUR
ACRO374280010 ACRO374280050
Alcohol (±)-β-aminofenetilico 98%
Alcohol (±)-β-aminofenetilico
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 261 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 53…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130145
Núm. CAS: 7568-92-5
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %