Cloroformiato de 4-nitrobencilo 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Nitrobenzyl carbonochloridate
376040050 376040250
ACRO376040050EA 60 EUR
ACRO376040050 ACRO376040250
Cloroformiato de 4-nitrobencilo 95%
Cloroformiato de 4-nitrobencilo
Formula: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,59 g/mol
Pto. de fusión: 32 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007375
Núm. CAS: 4457-32-3
EINECS: 224-708-6
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to beige Solid and/or chunks or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 36 °C
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)