2,5-Dicloro-3-nitropiridina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
379520010
ACRO379520010EA 30.7 EUR
ACRO379520010
2,5-Dicloro-3-nitropiridina 97%
2,5-Dicloro-3-nitropiridina
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Pto. de fusión: 39…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658963
Núm. CAS: 21427-62-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green-beige to orange Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 45 °C
GC ≥96.0 %