(tert-Butildimetilsilil)acetileno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
381300010 381300050
ACRO381300010EA 80.1 EUR
ACRO381300010 ACRO381300050
(tert-Butildimetilsilil)acetileno 97%
(tert-Butildimetilsilil)acetileno
Formula: C₈H₁₆Si
MW: 140.3 g/mol
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191877
Núm. CAS: 86318-61-8
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %