4'-Formilacetanilida 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
400020100 400020250 400021000
ACRO400020100EA 83.6 EUR
ACRO400020100 ACRO400020250 ACRO400021000
4'-Formilacetanilida 98%
4'-Formilacetanilida
Formula: C₉H₉NO₂
Pto. de fusión: 154…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003380
Núm. CAS: 122-85-0
EINECS: 204-579-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
GC ≥97.5 %