Fosforocloridato de dietilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
407241000
407240250
407245000
ACRO407241000EA
117
EUR
ACRO407241000
ACRO407240250
ACRO407245000
Fosforocloridato de dietilo 95%
Fosforocloridato de dietilo
Formula:
C₄H₁₀ClO₃P MW: 172.55 g/mol Pto. Ebullición: 81 °C (6 mmHg) Densidad: 1.19 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009075 Núm. CAS: 814-49-3 EINECS: 212-396-4 UN: 2927 ADR: 6.1 I |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |