N,N-Dimetilalilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
407980250 407980050
ACRO407980250EA 194 EUR
ACRO407980250 ACRO407980050
N,N-Dimetilalilamina 98%
N,N-Dimetilalilamina
Formula: C₅H₁₁N
Pto. de inflamación: 8 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00038234
Núm. CAS: 2155-94-4
EINECS: 218-458-7
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %