Cloruro de dimetilsulfamoilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dimethylsulphamoyl chloride
408590250 408591000 408595000
ACRO408590250EA 86.5 EUR
ACRO408590250 ACRO408591000 ACRO408595000
Cloruro de dimetilsulfamoilo 99%
Cloruro de dimetilsulfamoilo
Formula: C₂H₆ClNO₂S
Pto. Ebullición: 114 °C (75 mmHg)
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1,337 g/cm³
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007425
Núm. CAS: 13360-57-1
EINECS: 236-412-4
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %