Ácido 4-hidrazinobenzoico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydrazinylbenzoic acid
411790250 411791000 411790050
ACRO411790250EA 101 EUR
ACRO411790250 ACRO411791000 ACRO411790050
Ácido 4-hidrazinobenzoico 98%
Ácido 4-hidrazinobenzoico
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007581
Núm. CAS: 619-67-0
EINECS: 210-609-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Assay ≥97.5 %