Metacrilato de isobutilo 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
412680010 412680025
ACRO412680010EA 72.4 EUR
ACRO412680010 ACRO412680025
Metacrilato de isobutilo 99% estabilizado
Metacrilato de isobutilo
Formula: C₈H₁₄O₂
Pto. de fusión: –37 °C
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008931
Núm. CAS: 97-86-9
EINECS: 202-613-0
UN: 2283
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer 15 to 20 ppm MEHQ
Acidity ≤0.005 % (as methacrylic acid)