3,6,9,12-Tetraoxotridecanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: mPEG4-OH
420350050 420350250
ACRO420350050EA 96.8 EUR
ACRO420350050 ACRO420350250
3,6,9,12-Tetraoxotridecanol 98%
3,6,9,12-Tetraoxotridecanol
Formula: C₉H₂₀O₅
Pto. Ebullición: 158…160 °C (5 mmHg)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041756
Núm. CAS: 23783-42-8
EINECS: 245-883-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %