Rutenoceno (≥43,2% Ru)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ruthenocene, Bis(cyclopentadienyl)ruthenium(II)
acondicionado en Argón
12781.03
12781.06
12781.03EA
255
EUR
12781.03
12781.06
Rutenoceno (≥43,2% Ru)
Rutenoceno
CAS No.: 1287-13-4
Molecular Formula: C10H10Ru
Formula Weight: 231.26
Physical Form: Crystalline, Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: 194-198°
MDL No.: MFCD00001442
Formula:
C₁₀Ru MW: 221,18 g/mol Pto. de fusión: 194…198 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001442 Núm. CAS: 1287-13-4 EINECS: 215-065-2 |