Tetrakis(2,4-pentanodionato-O,O')circonio (IV)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetrakis(2,4-pentanedionato)zirconium(IV), Zirconium(IV) 2,4-pentanedionate
14065.18 14065.30
14065.18EA 107 EUR
14065.18 14065.30
Tetrakis(2,4-pentanodionato-O,O')circonio (IV)
Tetrakis(2,4-pentanodionato-O,O')circonio (IV)
CAS No.: 17501-44-9 Molecular Formula: C20H28O8Zr Formula Weight: 487.66 Physical Form: Crystals Appearance: White Odour: Weak MDL No.: MFCD00000036
Formula: C₂₀H₂₈O₈Zr
MW: 487,66 g/mol
Pto. de fusión: 191…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000036
Núm. CAS: 17501-44-9
EINECS: 241-510-5