Sulfito de amonio monohidrato ≥92%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
17996.A1
17996.A7
17996.A1EA
58.9
EUR
17996.A1
17996.A7
Sulfito de amonio monohidrato ≥92%
Sulfito de amonio monohidrato
Purity: 92% min
CAS No.: 7783-11-1
Molecular Formula: H8N2O3S.H2O
Formula Weight: 134.15 (116.14anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.41
Refractive Index: 1.5150
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 60-70° dec.
Merck Reference: 14,557
MDL No.: MFCD00066094
Formula:
H₈N₂O₃S·1H₂O MW: 134,16 g/mol Pto. de fusión: 60…70 °C (desc.) Densidad: 1,41 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066094 Núm. CAS: 7783-11-1 EINECS: 233-484-9 Índice Merck: 14,557 |