Bis(2-(2-metoxietoxi)etil) éter ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane
20443.30 20443.A1
20443.30EA 46.7 EUR
20443.30 20443.A1
Bis(2-(2-metoxietoxi)etil) éter ≥98%
Bis(2-(2-metoxietoxi)etil) éter
Purity: 98+% CAS No.: 143-24-8 Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)4OCH3 Formula Weight: 222.28 Flash Point: 140°(284°F) Physical Form: Liquid Density: 1.01 Refractive Index: 1.4330 Melting Point: -30° Boiling Point: 275-276° Merck Reference: 14,9208 MDL No.: MFCD00008505
Formula: C₁₀H₂₂O₅
MW: 222.28 g/mol
Pto. Ebullición: 275…276 °C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1.01
Pto. de inflamación: 140 °C (284 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008505
Núm. CAS: 143-24-8
EINECS: 205-594-7