Antrona ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Anthracen-9(10H)-one
30739.14 30739.22
30739.14EA 80 EUR
30739.14 30739.22
Antrona ACS
Anthrone
CAS No.: 90-44-8 Molecular Formula: C14H10O Formula Weight: 194.23 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 155-158° Beilstein Reference: 1910173 Merck Reference: 14,691 MDL No.: MFCD00001187
Used for determination of carbohydrates
Formula: C₁₄H₁₀O
MW: 194,23 g/mol
Pto. de fusión: 155…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001187
Núm. CAS: 90-44-8
EINECS: 201-994-0
Índice Merck: 14,691