Diacrilato de 1,4-butilenglicol ≥99% (reactive esters) estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
32780.06 32780.14 32780.22
32780.06EA 34.2 EUR
32780.06 32780.14 32780.22
Diacrilato de 1,4-butilenglicol ≥99% (reactive esters) estabilizado
Diacrilato de 1,4-butilenglicol
Stabilized with 50-105 ppm hydroquinone
Purity: 99+% CAS No.: 1070-70-8 Molecular Formula: C10H14O4 Formula Weight: 198.22 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.051 Refractive Index: 1.4560 Appearance: Colourless Odour: Pleasant Boiling Point: 83°/0.3mm Beilstein Reference: 1777487 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00014940
Formula: C₁₀H₁₄O₄
Pto. Ebullición: 83 °C (0,3 mmHg)
Densidad: 1,051
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014940
Núm. CAS: 1070-70-8
EINECS: 213-979-6
UN: 1760
ADR: 8,III