Amoníaco en solución standardised solution 5.0 N
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
35577.K2
35577.K7
35577.K2EA
87.4
EUR
35577.K2
35577.K7
Amoníaco en solución standardised solution 5.0 N
Amoníaco en solución
CAS No.: 1336-21-6
Molecular Formula: H5NO
Formula Weight: 35.05
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Ammonia-like
UN No.: 2672
MDL No.: MFCD00066650
Formula:
NH₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066650 Núm. CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |