Arseniuro de indio ≥99.9999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12932.04
12932.09
12932.04EA
158
EUR
12932.04
12932.09
Arseniuro de indio ≥99.9999% (metals basis)
Arseniuro de indio
Purity: 99.9999%
CAS No.: 1303-11-3
Molecular Formula: InAs
Formula Weight: 189.74
Physical Form: 1.5-9.5mm Polycrystalline Pieces
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,4949
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00016144
Formula:
AsIn Pto. de fusión: 936 °C Densidad: 5,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016144 Núm. CAS: 1303-11-3 EINECS: 215-115-3 UN: 1557 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,4949 |