Bis(ciclopentadienil)titanio dicloruro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Titanocenedichloride, Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
acondicionado en Argón
40386.04
40386.09
40386.18
40386.04EA
31.5
EUR
40386.04
40386.09
40386.18
Bis(ciclopentadienil)titanio dicloruro ≥99%
Bis(ciclopentadienil)titanio dicloruro
Purity: 99+%
CAS No.: 1271-19-8
Molecular Formula: C10H10Cl2Ti
Formula Weight: 249.00
Physical Form: Crystalline, Packaged under argon
Density: 1.60
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: ca 285° dec.
Merck Reference: 14,9482
MDL No.: MFCD00003723
Formula:
C₁₀H₁₀Cl₂Ti MW: 248.97 g/mol Pto. de fusión: ∼ 285 °C (desc.) Densidad: 1.60 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003723 Núm. CAS: 1271-19-8 EINECS: 215-035-9 UN: 3261 ADR: 8 II Índice Merck: 14,9482 |