Metacrilato de isobutilo ≥99.5% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
estabilizado con mequinol
41948.AK
41948.K2
41948.K7
41948.AKEA
36.5
EUR
41948.AK
41948.K2
41948.K7
Metacrilato de isobutilo ≥99.5% estabilizado
Metacrilato de isobutilo
Stabilized with 10 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99.5+%
CAS No.: 97-86-9
Molecular Formula: H2C=C(CH3)CO2CH2CH(CH3)2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.889
Boiling Point: 155°
Beilstein Reference: 1747595
UN No.: 2283
MDL No.: MFCD00008931
Formula:
C₈H₁₄O₂ MW: 142,2 g/mol Pto. Ebullición: 155 °C Densidad: 0,889 Pto. de inflamación: 46 °C (115 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008931 Núm. CAS: 97-86-9 EINECS: 202-613-0 UN: 2283 ADR: 3,III |