Metacrilaldehído ≥96% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Acrolein
Estabilización:
estabilizado con hidroquinona
43124.AC
43124.AA
43124.ACEA
273
EUR
43124.AC
43124.AA
Metacrilaldehído ≥96% estabilizado
Metacrilaldehído
Stabilized with hydroquinone
Purity: 96%
CAS No.: 78-85-3
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: -15°(5°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.847
Refractive Index: 1.4150
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Pale yellow
Odour: Pungent
Melting Point: -81°
Boiling Point: 69-70°
UN No.: 2396
MDL No.: MFCD00006974
Formula:
C₄H₆O MW: 70,09 g/mol Pto. Ebullición: 69…70 °C Pto. de fusión: –81 °C Densidad: 0,847 Pto. de inflamación: –15 °C (5 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006974 Núm. CAS: 78-85-3 EINECS: 201-150-1 UN: 2396 ADR: 3,II |