Alil cianuro ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
44775.14 44775.22
44775.14EA 65.7 EUR
44775.14 44775.22
Alil cianuro ≥97%
Alil cianuro
Purity: 97% CAS No.: 109-75-1 Molecular Formula: C4H5N Formula Weight: 67.09 Flash Point: 24°(75°F) Physical Form: Liquid Density: 0.834 Refractive Index: 1.4050 Appearance: Colourless to pale brown Odour: Unpleasant Melting Point: -87° Boiling Point: 118-120° Beilstein Reference: 605352 Merck Reference: 14,290 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00001962
Formula: C₄H₅N
MW: 67.09 g/mol
Pto. Ebullición: 118…120 °C
Pto. de fusión: –87 °C
Densidad: 0.834
Pto. de inflamación: 24 °C (75 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001962
Núm. CAS: 109-75-1
EINECS: 203-701-1
UN: 1992
ADR: 3 III