Butinodioato de dimetilo ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
45131.36
45131.22
45131.14
45131.36EA
797
EUR
45131.36
45131.22
45131.14
Butinodioato de dimetilo ≥95%
Butinodioato de dimetilo
Purity: 95%
CAS No.: 762-42-5
Molecular Formula: C6H6O4
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 86°(186°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.156
Refractive Index: 1.4470
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -18°
Boiling Point: 95-98°/19mm
Beilstein Reference: 607063
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00008456
Formula:
C₆H₆O₄ MW: 142.11 g/mol Pto. Ebullición: 95…98 °C (19 mmHg) Pto. de fusión: –18 °C Densidad: 1.156 Pto. de inflamación: 86 °C (186 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008456 Núm. CAS: 762-42-5 EINECS: 212-098-4 ADR: 8 III |