Mercurio (II) trifluoroacetato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98+%
CAS No.: 13257-51-7
Molecular Formula: C4F6HgO4
Formula Weight: 426.62
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 167-169°
Beilstein Reference: 3633860
UN No.: 2025
MDL No.: MFCD00013201
Formula:
C₄F₆HgO₄ Pto. de fusión: 167…169 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013201 Núm. CAS: 13257-51-7 EINECS: 236-250-4 UN: 2025 ADR: 6.1,II |