3,6,9,12-Tetraoxatetradecano-1,14-diol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol
A10133.09 A10133.18 A10133.30
A10133.09EA 141 EUR
A10133.09 A10133.18 A10133.30
3,6,9,12-Tetraoxatetradecano-1,14-diol ≥98%
3,6,9,12-Tetraoxatetradecano-1,14-diol
Purity: 98+% CAS No.: 4792-15-8 Molecular Formula: H(OCH2CH2)5OH Formula Weight: 238.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 338-340° Beilstein Reference: 1635593 MDL No.: MFCD00002878
Formula: C₁₀H₂₂O₆
MW: 238,28 g/mol
Pto. Ebullición: 338…340 °C
Densidad: 1,126
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002878
Núm. CAS: 4792-15-8
EINECS: 225-341-4