3-Nitrobencenosulfonato de sodio, (max. 2% H₂O) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium 3-nitrobenzenesulphonate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt
A10244.0E
A10244.22
A10244.36
A10244.0EEA
273
EUR
A10244.0E
A10244.22
A10244.36
3-Nitrobencenosulfonato de sodio, (max. 2% H₂O) 98%
3-Nitrobencenosulfonato de sodio
Purity: 98%
CAS No.: 127-68-4
Molecular Formula: C6H4NNaO5S.xH2O
Formula Weight: 225.16(anhy)
Melting Point: 350°
MDL No.: MFCD00007490
Formula:
C₆H₄NNaO₅S MW: 225.16 g/mol Pto. de fusión: 350 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007490 Núm. CAS: 127-68-4 EINECS: 204-857-3 |