6-Cloronicotinato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 6-chloronicotinate
A10396.06
A10396.14
A10396.06EA
54.6
EUR
A10396.06
A10396.14
6-Cloronicotinato de metilo ≥98%
6-Cloronicotinato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 73781-91-6
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: 83-88°
Beilstein Reference: 128648
Formula:
C₇H₆ClNO₂ Pto. de fusión: 83…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023420 Núm. CAS: 73781-91-6 |