1-Amino-2,2-dietoxietano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,2-Diethoxyethanamine, 2-Aminoacetaldehyde diethylacetal
A10427.14
A10427.22
A10427.14EA
73.3
EUR
A10427.14
A10427.22
1-Amino-2,2-dietoxietano 98%
Aminoacetaldehyde diethyl acetal
Purity: 98%
CAS No.: 645-36-3
Molecular Formula: C6H15NO2
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 162-163°
Beilstein Reference: 506067
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008136
Formula:
C₆H₁₅NO₂ MW: 133,19 g/mol Pto. Ebullición: 162…163 °C Densidad: 0,916 Pto. de inflamación: 45 °C (113 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008136 Núm. CAS: 645-36-3 EINECS: 211-439-4 ADR: 3,III |