Diclorofosfato de fenilo 97%, barras
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Phenyl phosphorodichloridate
A10479.14
A10479.22
A10479.36
A10479.14EA
35.8
EUR
A10479.14
A10479.22
A10479.36
Diclorofosfato de fenilo 97%, barras
Diclorofosfato de fenilo
Purity: 97%
CAS No.: 770-12-7
Molecular Formula: C6H5Cl2O2P
Formula Weight: 210.98
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: -1°
Boiling Point: 241-243°
Beilstein Reference: 511863
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002067
Formula:
C₆H₅Cl₂O₂P MW: 210.98 g/mol Pto. Ebullición: 241…243 °C Pto. de fusión: –1 °C Densidad: 1.415 Pto. de inflamación: 112 °C (233 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002067 Núm. CAS: 770-12-7 EINECS: 212-220-6 UN: 3265 ADR: 8 II |