3-Oxoglutarato de dietilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Diethyl acetone-1,3-dicarboxylate
A10933.18
A10933.30
A10933.18EA
70
EUR
A10933.18
A10933.30
3-Oxoglutarato de dietilo 96%
3-Oxoglutarato de dietilo
Purity: 96%
CAS No.: 105-50-0
Molecular Formula: C9H14O5
Formula Weight: 202.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 134-135°/10mm
Beilstein Reference: 640146
MDL No.: MFCD00009200
Formula:
C₉H₁₄O₅ MW: 202.21 g/mol Pto. Ebullición: 134…135 °C (10 mmHg) Densidad: 1.113 Pto. de inflamación: 86 °C (186 °F) |
Número MDL:
MFCD00009200 Núm. CAS: 105-50-0 EINECS: 203-302-2 |