1-Fenil-3-metil-5-pirazolona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
A11161.0E
A11161.22
A11161.36
A11161.0EEA
242
EUR
A11161.0E
A11161.22
A11161.36
1-Fenil-3-metil-5-pirazolona ≥98%
1-Fenil-3-metil-5-pirazolona
Purity: 98+%
CAS No.: 89-25-8
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Odour: Odourless
Melting Point: 127-131°
Boiling Point: 191°/17mm
Beilstein Reference: 609575
Merck Reference: 14,6713
MDL No.: MFCD00003138
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O MW: 174,2 g/mol Pto. Ebullición: 191 °C (17 mmHg) Pto. de fusión: 127…131 °C Densidad: 1,120 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003138 Núm. CAS: 89-25-8 EINECS: 201-891-0 Índice Merck: 14,6713 |