4'-Etoxiacetanilida ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Acetphenetidin, Acetophenetidin, Phenacetin, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, 4-Acetophenetidide
A11200.36
A11200.22
A11200.36EA
85.7
EUR
A11200.36
A11200.22
4'-Etoxiacetanilida ≥97%
4'-Etoxiacetanilida
Purity: 97%
CAS No.: 62-44-2
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 134-136°
Beilstein Reference: 1869238
Merck Reference: 14,7204
MDL No.: MFCD00009094
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179,22 g/mol Pto. de fusión: 134…136 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009094 Núm. CAS: 62-44-2 EINECS: 200-533-0 Índice Merck: 14,7204 |