Bis(ciclopentadienil)titanio dicloruro ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11456.09 A11456.18 A11456.30
A11456.09EA 48.5 EUR
A11456.09 A11456.18 A11456.30
Bis(ciclopentadienil)titanio dicloruro ≥97%
Bis(ciclopentadienil)titanio dicloruro
Purity: 97% CAS No.: 1271-19-8 Molecular Formula: C10H10Cl2Ti Formula Weight: 249.00 Odour: Odourless Melting Point: ca 285° dec. MDL No.: MFCD00003723
Formula: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
Pto. de fusión: ∼ 285 °C (desc.)
Densidad: 1,60
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003723
Núm. CAS: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,9482