Arseniuro de indio ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
22651.04
22651.09
22651.04EA
108
EUR
22651.04
22651.09
Arseniuro de indio ≥99% (metals basis)
Arseniuro de indio
Purity: 99%
CAS No.: 1303-11-3
Molecular Formula: AsIn
Formula Weight: 189.74
Physical Form: 5mm & Down Pieces
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,4949
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00016144
In semiconductor electronics
Formula:
AsIn Pto. de fusión: 936 °C Densidad: 5,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016144 Núm. CAS: 1303-11-3 EINECS: 215-115-3 UN: 1557 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,4949 |