(±)-3,3-Dimetilbutilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2,2-Trimethylpropylamine, 3,3-Dimethylbutan-2-amine
A11530.03 A11530.06 A11530.14
A11530.03EA 49.8 EUR
A11530.03 A11530.06 A11530.14
(±)-3,3-Dimetilbutilamina 98%
(±)-3,3-Dimetilbutilamina
Purity: 98% CAS No.: 3850-30-4 Molecular Formula: C6H15N Formula Weight: 101.19 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008078
Formula: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Densidad: 0,755
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008078
Núm. CAS: 3850-30-4
EINECS: 223-353-4
ADR: 3,II