Butinodioato de dietilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diethyl but-2-yne-1,4-dioate
A11719.14
A11719.22
A11719.36
A11719.14EA
84.3
EUR
A11719.14
A11719.22
A11719.36
Butinodioato de dietilo 96%
Butinodioato de dietilo
Purity: 96%
CAS No.: 762-21-0
Molecular Formula: CH3CH2O2CC≡CCO2CH2CH3
Formula Weight: 170.16
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4430
Melting Point: 1-2°
Boiling Point: 108-110°/11mm
Beilstein Reference: 743166
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00009186
Formula:
C₈H₁₀O₄ MW: 170.16 g/mol Pto. Ebullición: 108…110 °C (11 mmHg) Pto. de fusión: 1…2 °C Densidad: 1.067 Pto. de inflamación: 94 °C (201 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009186 Núm. CAS: 762-21-0 EINECS: 212-095-8 ADR: 8 III |