1-Óxido de 1-fenil-2,3-dihidro-4-metil-1H-fosfol ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11792.06
A11792.14
A11792.22
A11792.06EA
85.9
EUR
A11792.06
A11792.14
A11792.22
1-Óxido de 1-fenil-2,3-dihidro-4-metil-1H-fosfol ≥94%
1-Óxido de 1-fenil-2,3-dihidro-4-metil-1H-fosfol
Purity: 94%
CAS No.: 707-61-9
Molecular Formula: C11H13OP
Formula Weight: 192.19
Odour: Unpleasant
Melting Point: 60-65°
Boiling Point: 173-174°/0.7mm
Beilstein Reference: 609223
MDL No.: MFCD00014518
Formula:
C₁₁H₁₃OP Pto. Ebullición: 173…174 °C (0,7 mmHg) Pto. de fusión: 60…65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014518 Núm. CAS: 707-61-9 EINECS: 211-901-5 |