N-Metilformanilida ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11829.0C
A11829.0E
A11829.30
A11829.36
A11829.0CEA
1160
EUR
A11829.0C
A11829.0E
A11829.30
A11829.36
N-Metilformanilida ≥99%
N-Metilformanilida
Purity: 99%
CAS No.: 93-61-8
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Flash Point: 126°(258°F)
Refractive Index: 1.5610
Melting Point: 9-13°
Boiling Point: 242-244°
Beilstein Reference: 636496
MDL No.: MFCD00003283
Formula:
C₈H₉NO Pto. Ebullición: 242…244 °C Pto. de fusión: 9…13 °C Densidad: 1,095 Pto. de inflamación: 126 °C (258 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003283 Núm. CAS: 93-61-8 EINECS: 202-262-3 |