Bis(trimetilsilil)acetileno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11960.09
A11960.18
A11960.30
A11960.09EA
65.1
EUR
A11960.09
A11960.18
A11960.30
Bis(trimetilsilil)acetileno ≥99%
Bis(trimetilsilil)acetileno
Purity: 99%
CAS No.: 14630-40-1
Molecular Formula: C8H18Si2
Formula Weight: 170.40
Flash Point: 2°(35°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point: 20-24°
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 906870
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008276
Formula:
C₈H₁₈Si₂ Pto. Ebullición: 134…136 °C Pto. de fusión: 20…24 °C Densidad: 0,770 Pto. de inflamación: 2 °C (35 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008276 Núm. CAS: 14630-40-1 EINECS: 238-671-9 ADR: 3,III |