Paladio 10% on carbon, seca for use as a catalyst Type 487
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A12012.04
A12012.06
A12012.09
A12012.14
A12012.18
A12012.04EA
117
EUR
A12012.04
A12012.06
A12012.09
A12012.14
A12012.18
Paladio 10% on carbon, seca for use as a catalyst Type 487
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Merck Reference: 14,6989
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00011167
Formula:
Pd MW: 106,420 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011167 Núm. CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 UN: 1325 ADR: 4.1,III Índice Merck: 14,6989 |