Bencenosulfinato de sodio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Benzenesulphinic acid sodium salt, Benzenesulphinic acid, sodium salt
A12118.14 A12118.22 A12118.36
A12118.14EA 27.6 EUR
A12118.14 A12118.22 A12118.36
Bencenosulfinato de sodio ≥98%
Bencenosulfinato de sodio
Purity: 98% CAS No.: 873-55-2 Molecular Formula: C6H5NaO2S Formula Weight: 164.16 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3598405
Formula: C₆H₅NaO₂S
MW: 164,16 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013135
Núm. CAS: 873-55-2
EINECS: 212-842-8