1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, DBU
A12449.14 A12449.22 A12449.36
A12449.14EA 47.7 EUR
A12449.14 A12449.22 A12449.36
1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno ≥99%
1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno
Purity: 99% CAS No.: 6674-22-2 Molecular Formula: C9H16N2 Formula Weight: 152.24 Flash Point: 116°(240°F) Refractive Index: 1.5220 Odour: Amine-like pH: 12.8 Melting Point: -70° Boiling Point: 261° Beilstein Reference: 508906 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00006930
Formula: C₉H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 261 °C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 1,020
Pto. de inflamación: 116 °C (240 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006930
Núm. CAS: 6674-22-2
EINECS: 229-713-7
UN: 3267
ADR: 8,II