Cianoacetamida ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Cyanoacetamide
A12482.0E
A12482.22
A12482.36
A12482.0EEA
443
EUR
A12482.0E
A12482.22
A12482.36
Cianoacetamida ≥99%
Cianoacetamida
Purity: 99%
CAS No.: 107-91-5
Molecular Formula: NCCH2CONH2
Formula Weight: 84.08
Flash Point: 215°(419°F)
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 878221
Merck Reference: 14,2688
MDL No.: MFCD00008024
Formula:
C₃H₄N₂O MW: 84,08 g/mol Pto. de fusión: 118…122 °C Pto. de inflamación: 215 °C (419 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008024 Núm. CAS: 107-91-5 EINECS: 203-531-8 Índice Merck: 14,2688 |