Hidantoína ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Imidazolidine-2,4-dione
A12486.0E
A12486.22
A12486.36
A12486.0EEA
415
EUR
A12486.0E
A12486.22
A12486.36
Hidantoína ≥99%
Hidantoína
Purity: 99%
CAS No.: 461-72-3
Molecular Formula: C3H4N2O2
Formula Weight: 100.08
Melting Point: 221-223°
Beilstein Reference: 110598
Merck Reference: 14,4761
MDL No.: MFCD00005259
Formula:
C₃H₄N₂O₂ MW: 100,08 g/mol Pto. de fusión: 221…223 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005259 Núm. CAS: 461-72-3 EINECS: 207-313-3 Índice Merck: 14,4761 |