Paladio 5% on carbon, seca for use as a catalyst Type 87L
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A12623.09 A12623.18
A12623.09EA 202 EUR
A12623.09 A12623.18
Paladio 5% on carbon, seca for use as a catalyst Type 87L
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Molecular Formula: Pd Merck Reference: 14,6989 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 14,6989