1,3-Dicloro-5,5-dimetilhidantoína ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoine, 1,3-Dichloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
A12718.0E
A12718.22
A12718.36
A12718.0EEA
202
EUR
A12718.0E
A12718.22
A12718.36
1,3-Dicloro-5,5-dimetilhidantoína ≥98%
1,3-Dicloro-5,5-dimetilhidantoína
Purity: 98%
CAS No.: 118-52-5
Molecular Formula: C5H6Cl2N2O2
Formula Weight: 197.02
Flash Point: 174°(345°F)
Melting Point: 130-134°
Beilstein Reference: 146013
Merck Reference: 14,3065
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003190
Formula:
C₅H₆Cl₂N₂O₂ MW: 197,02 g/mol Pto. de fusión: 130…134 °C Densidad: 1,500 Pto. de inflamación: 174 °C (345 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003190 Núm. CAS: 118-52-5 EINECS: 204-258-7 UN: 3085 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,3065 |