Quinuclidin-3-ona clorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13320.14
A13320.22
A13320.14EA
79.5
EUR
A13320.14
A13320.22
Quinuclidin-3-ona clorhidrato ≥98%
Quinuclidin-3-ona clorhidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 1193-65-3
Molecular Formula: C7H11NO.HCl
Formula Weight: 161.63
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 3695039
Formula:
C₇H₁₂ClNO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00137391 Núm. CAS: 1193-65-3 EINECS: 214-776-5 |