4-Fenilbutenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Phenylbut-3-en-2-one, 4-Phenyl-3-buten-2-one
A13537.0B
A13537.30
A13537.0BEA
89.9
EUR
A13537.0B
A13537.30
4-Fenilbutenona ≥98%
4-Fenilbutenona
Purity: 98+%
CAS No.: 122-57-6
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 116°(241°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.038
Sensitivity: Light Sensitive
Odour: Characteristic
Melting Point: 38-42°
Boiling Point: 261°
Beilstein Reference: 742046
Merck Reference: 14,1137
MDL No.: MFCD00008779
Formula:
C₁₀H₁₀O Pto. Ebullición: 261 °C Pto. de fusión: 38…42 °C Densidad: 1,038 Pto. de inflamación: 116 °C (241 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008779 Núm. CAS: 122-57-6 EINECS: 204-555-1 Índice Merck: 14,1137 |